4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321335-100MG OR321335-250MG
APOSOR321335-100MGEA 102 EUR
APOSOR321335-100MG APOSOR321335-250MG
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂BrN₃·ClH
MW: 266,566 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18432580
Núm. CAS: 1263378-44-4