tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321338-1G OR321338-250MG
APOSOR321338-1GEA 330 EUR
APOSOR321338-1G APOSOR321338-250MG
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22666109
Núm. CAS: 1036027-86-7