1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321339-250MG OR321339-1G
APOSOR321339-250MGEA 444 EUR
APOSOR321339-250MG APOSOR321339-1G
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Formula: C₅H₁₀N₂O·ClH
MW: 150,607 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28142443
Núm. CAS: 1956355-13-7