(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321342-1G OR321342-100MG OR321342-250MG
APOSOR321342-1GEA 180 EUR
APOSOR321342-1G APOSOR321342-100MG APOSOR321342-250MG
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃N·ClH
MW: 183,678 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12910596
Núm. CAS: 56523-48-9