4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321346-250MG OR321346-1G
APOSOR321346-250MGEA 502 EUR
APOSOR321346-250MG APOSOR321346-1G
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₄Br₂O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26129618
Núm. CAS: 120715-53-9