2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Tetrahydro-1H-pyrrol-3-ylpyridine hydrochloride, 3-(Pyridin-2-yl)pyrrolidine hydrochloride
OR321362-1G OR321362-100MG
APOSOR321362-1GEA 383 EUR
APOSOR321362-1G APOSOR321362-100MG
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride 97%
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂N₂·ClH
MW: 184,666 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13176679
Núm. CAS: 1198416-89-5