3,6-Dimethylpyrazin-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321371-1G OR321371-250MG
APOSOR321371-1GEA 69.6 EUR
APOSOR321371-1G APOSOR321371-250MG
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine 97%
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine
Formula: C₆H₉N₃
MW: 123.156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18917551
Núm. CAS: 13134-38-8