6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321373-1G OR321373-5G
APOSOR321373-1GEA 75.4 EUR
APOSOR321373-1G APOSOR321373-5G
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12963037
Núm. CAS: 1190312-27-6