(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR321379-1G OR321379-5G
APOSOR321379-1GEA 0 EUR
APOSOR321379-1G APOSOR321379-5G
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride 97%
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26125912
Núm. CAS: 205526-61-0