(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321381-1G OR321381-250MG
APOSOR321381-1GEA 638 EUR
APOSOR321381-1G APOSOR321381-250MG
(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇N·ClH
MW: 211,731 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30184774
Núm. CAS: 2055172-15-9