Methyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
OR321383-100MG OR321383-1G
APOSOR321383-100MGEA 145 EUR
APOSOR321383-100MG APOSOR321383-1G
Methyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
MW: 255,741 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12910877
Núm. CAS: 1391574-76-7