2-(Piperidin-2-yl)pyridine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR321385-100MG OR321385-250MG OR321385-1G
APOSOR321385-100MGEA 43.5 EUR
APOSOR321385-100MG APOSOR321385-250MG APOSOR321385-1G
2-(Piperidin-2-yl)pyridine dihydrochloride 95%
2-(Piperidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08461227
Núm. CAS: 143924-44-1