N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321388-1G OR321388-250MG
APOSOR321388-1GEA 799 EUR
APOSOR321388-1G APOSOR321388-250MG
N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₈N₂O·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29075576
Núm. CAS: 2064217-79-2