N-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321390-1G
OR321390-250MG
APOSOR321390-1GEA
877
EUR
APOSOR321390-1G
APOSOR321390-250MG
N-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₈N₂O·ClH MW: 254,756 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18071807 Núm. CAS: 486430-92-6 |