4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR321402-1G OR321402-5G
APOSOR321402-1GEA 98.6 EUR
APOSOR321402-1G APOSOR321402-5G
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride 97%
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460726
Núm. CAS: 149353-84-4