N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321412-1G OR321412-250MG
APOSOR321412-1GEA 734 EUR
APOSOR321412-1G APOSOR321412-250MG
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₈N₂O·2ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29056884
Núm. CAS: 1221279-03-3