4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321413-1G OR321413-250MG
APOSOR321413-1GEA 647 EUR
APOSOR321413-1G APOSOR321413-250MG
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Formula: C₁₄H₁₆N₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31629927
Núm. CAS: 2244087-11-2