3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321414-1G OR321414-250MG
APOSOR321414-1GEA 380 EUR
APOSOR321414-1G APOSOR321414-250MG
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅NO·ClH
MW: 213,704 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29921840
Núm. CAS: 1370256-42-0