(R)-3-Phenylpiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR321433-1G OR321433-250MG
APOSOR321433-1GEA 764 EUR
APOSOR321433-1G APOSOR321433-250MG
(R)-3-Phenylpiperidine
(R)-3-Phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839934
Núm. CAS: 430461-56-6