4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321435-1G
OR321435-250MG
APOSOR321435-1GEA
922
EUR
APOSOR321435-1G
APOSOR321435-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Formula:
C₈H₁₃N₃·2ClH Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD17292786 Núm. CAS: 690261-96-2 |