4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321435-1G OR321435-250MG
APOSOR321435-1GEA 922 EUR
APOSOR321435-1G APOSOR321435-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₃N₃·2ClH
MW: 224,131 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17292786
Núm. CAS: 690261-96-2