4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321436-1G OR321436-250MG
APOSOR321436-1GEA 719 EUR
APOSOR321436-1G APOSOR321436-250MG
4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO₂S·ClH
MW: 275,795 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19382377
Núm. CAS: 346688-60-6