tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR321437-1G OR321437-5G
APOSOR321437-1GEA 725 EUR
APOSOR321437-1G APOSOR321437-5G
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,195 g/mol
Pto. Ebullición: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30490133
Núm. CAS: 121065-74-5