2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR321438-100MG OR321438-1G OR321438-500MG
APOSOR321438-100MGEA 835 EUR
APOSOR321438-100MG APOSOR321438-1G APOSOR321438-500MG
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride 97%
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
Formula: C₆H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31629925
Núm. CAS: 2244083-19-8