(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Proveedor: Apollo Scientific
OR321441-1G
OR321441-250MG
APOSOR321441-1GEA
493
EUR
APOSOR321441-1G
APOSOR321441-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Formula:
C₁₁H₁₄BrN·C₄H₆O₆ MW: 390,226 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD31629926 Núm. CAS: 2244064-18-2 |