tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,5R)-tert-Butyl 2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR321453-1G OR321453-250MG
APOSOR321453-1GEA 366 EUR
APOSOR321453-1G APOSOR321453-250MG
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08686669
Núm. CAS: 1240586-48-4