3-Chloropyrazine-2-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321482-1G OR321482-250MG
APOSOR321482-1GEA 435 EUR
APOSOR321482-1G APOSOR321482-250MG
3-Chloropyrazine-2-carbaldehyde 97%
3-Chloropyrazine-2-carbaldehyde
Formula: C₅H₃ClN₂O
MW: 142.543 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371660
Núm. CAS: 121246-96-6