3-(Piperidin-2-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR321486-1G
OR321486-250MG
APOSOR321486-1GEA
638
EUR
APOSOR321486-1G
APOSOR321486-250MG
3-(Piperidin-2-yl)aniline
3-(Piperidin-2-yl)aniline
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ MW: 176.258 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18702747 Núm. CAS: 1203797-19-6 |