4-(Piperidin-2-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR321487-1G OR321487-250MG
APOSOR321487-1GEA 638 EUR
APOSOR321487-1G APOSOR321487-250MG
4-(Piperidin-2-yl)aniline
4-(Piperidin-2-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18702927
Núm. CAS: 1023277-38-4