tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR321488-250MG OR321488-500MG
APOSOR321488-250MGEA 0 EUR
APOSOR321488-250MG APOSOR321488-500MG
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09038246
Núm. CAS: 1198286-87-1