(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321489-1G OR321489-250MG
APOSOR321489-1GEA 654 EUR
APOSOR321489-1G APOSOR321489-250MG
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO·ClH
MW: 227.73 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29075591
Núm. CAS: 371981-27-0