3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321490-1G OR321490-250MG
APOSOR321490-1GEA 957 EUR
APOSOR321490-1G APOSOR321490-250MG
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
MW: 249.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29075595
Núm. CAS: 1279029-88-7