1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321492-1G OR321492-250MG
APOSOR321492-1GEA 812 EUR
APOSOR321492-1G APOSOR321492-250MG
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉NO·ClH
MW: 241.757 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30099235
Núm. CAS: 2256054-71-2