Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321493-1G OR321493-250MG
APOSOR321493-1GEA 877 EUR
APOSOR321493-1G APOSOR321493-250MG
Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₉NO₂·ClH
MW: 269,767 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30738189
Núm. CAS: 2307737-09-1