1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate

Proveedor: Apollo Scientific

OR321495-1G OR321495-250MG
APOSOR321495-1GEA 915 EUR
APOSOR321495-1G APOSOR321495-250MG
1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₂₁NO₅
MW: 259,299 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02259709
Núm. CAS: 254882-06-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR