(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321496-1G OR321496-250MG
APOSOR321496-1GEA 667 EUR
APOSOR321496-1G APOSOR321496-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276,601 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2409590-07-2