(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR321499-1G OR321499-250MG
APOSOR321499-1GEA 672 EUR
APOSOR321499-1G APOSOR321499-250MG
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24395695
Núm. CAS: 1430938-32-1