4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321501-1G OR321501-250MG
APOSOR321501-1GEA 957 EUR
APOSOR321501-1G APOSOR321501-250MG
4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
MW: 241,714 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2409597-19-7