N-(3-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321503-1G OR321503-250MG
APOSOR321503-1GEA 877 EUR
APOSOR321503-1G APOSOR321503-250MG
N-(3-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(3-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₈N₂O·ClH
MW: 254,756 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2409589-89-3