3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321504-1G OR321504-250MG
APOSOR321504-1GEA 799 EUR
APOSOR321504-1G APOSOR321504-250MG
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
MW: 240.729 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2409589-71-3