5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321507-1G OR321507-250MG
APOSOR321507-1GEA 560 EUR
APOSOR321507-1G APOSOR321507-250MG
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄ClNO·ClH
MW: 260,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2409597-32-4