4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321508-1G OR321508-250MG
APOSOR321508-1GEA 589 EUR
APOSOR321508-1G APOSOR321508-250MG
4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄N₂·ClH
MW: 222,714 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08544124
Núm. CAS: 162997-34-4