Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
cis-tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
OR321509-1G
OR321509-250MG
APOSOR321509-1GEA
415
EUR
APOSOR321509-1G
APOSOR321509-250MG
Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₂₁NO₃ MW: 215,289 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD23105950 Núm. CAS: 152491-42-4 |