Methyl 2-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321513-1G OR321513-250MG
APOSOR321513-1GEA 719 EUR
APOSOR321513-1G APOSOR321513-250MG
Methyl 2-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Methyl 2-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₅NO₂·ClH
MW: 253,725 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2409597-35-7