4-(3-Nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321516-1G OR321516-250MG
APOSOR321516-1GEA 1030 EUR
APOSOR321516-1G APOSOR321516-250MG
4-(3-Nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(3-Nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂·ClH
MW: 240,686 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2409597-54-0