3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR321517-1G OR321517-250MG
APOSOR321517-1GEA 957 EUR
APOSOR321517-1G APOSOR321517-250MG
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formula: C₁₁H₁₂BrNO
MW: 254,123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19358730
Núm. CAS: 1267325-95-0