(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321521-1G OR321521-250MG
APOSOR321521-1GEA 1120 EUR
APOSOR321521-1G APOSOR321521-250MG
(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276,601 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2416257-97-9