1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR321523-1G OR321523-250MG
APOSOR321523-1GEA 464 EUR
APOSOR321523-1G APOSOR321523-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,299 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03790979
Núm. CAS: 1034708-26-3