5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR321525-1G OR321525-250MG
APOSOR321525-1GEA 348 EUR
APOSOR321525-1G APOSOR321525-250MG
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29120380
Núm. CAS: 1289211-63-7