5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR321527-1G OR321527-250MG
APOSOR321527-1GEA 754 EUR
APOSOR321527-1G APOSOR321527-250MG
5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12033508
Núm. CAS: 1159814-73-9